Dokumente
MABS489
Sigma-Aldrich
Anti-LRP-2/Megalin-Antikörper, Klon 10D5.1
clone 10D5.1, from mouse
Synonym(e):
Low-density lipoprotein receptor-related protein 2, Calcium sensor protein, Glycoprotein 330, gp330, LRP-2, Megalin
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
10D5.1, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... LRP2(4036)
Allgemeine Beschreibung
Das Lipoproteinrezeptor-verwandte Protein 2 mit niedriger Dichte (UniProt P98164; auch als Calcium-sensitives Protein, Glykoprotein 330, gp330, Heymann-Nephritis-Antigenhomolog, LRP-2, Megalin bezeichnet) wird vom LRP2-Gen (auch als DBS-Gen bekannt) (Gen-ID 4036) in Menschen kodiert. Megalin/LRP-2 ist ein 600-kDA-Membranrezeptor vom Typ I und wird zuerst mit einer Signalpeptidsequenz (AS 1-25) produziert. Der reife Rezeptor hat eine große extrazelluläre Region (AS-4423), ein transmembranes Segment (AS 4424-4446) und einen zytoplasmatischen Schwanz (AS 4447-4655). Megalin gehört zur Familie der LDLR-Membranglykoproteine, zu der auch der Lipoproteinrezeptor mit niedriger Dichte (LDLR), der Lipoproteinrezeptor mit sehr niedriger Dichte (VLDL), das LDLR-verwandte Protein (LRP) und der Apolipoprotein-E-Rezeptor 2 (ApoER2) gehören. Die extrazellulären Strukturmerkmale sind bei allen Mitgliedern der LDLR-Familie ähnlich. Megalin enthält vier Cluster von Zystein-reichen Komplement-Typ/LDLR-Klasse-A-Wiederholungen, die eine Ligandenbindung vermitteln. Diese werden getrennt durch 17 EGF-artige Wiederholungen und acht Zystein-arme Spacer-Regionen mit YWTD-Motiven, welche an der pH-abhängigen Liganden-Dissoziation in den endosomalen Kompartimenten beteiligt sind. Megalin ist ein endozytischer Multiligand-Rezeptor und wird primär in den apikalen Membranen der polarisierten Epithelzellen exprimiert. Berichten zufolge interagiert Megalin auch mit dem strukturell deutlich unterschiedlichen endozytischen Rezeptor Cubilin bei deren Coexpression in mehreren Geweben. Es wird auch berichtet, dass die Internalisierung von mehreren Cubilin-Liganden in Gegenwart von Megalin stark gefördert wird.
Immunogen
Epitop: LDL-Rezeptor-Klasse-A-Wiederholungen 19-21.
GST-markiertes rekombinantes Protein, das den LDL-Rezeptor-Klasse A-Wiederholungen 19-21 des menschlichen LRP-2/Megalin entspricht.
Anwendung
Forschungskategorie
Signalisierung
Forschungsunterkategorie
Lipid-Signalübertragung
Western-Blot-Analyse: 0,5 µg/ml aus einer repräsentativen Charge wies LRP-2/Megalin in 10 µg humanem Nierengewebelysat nach.
Qualität
Mittels Immunhistochemie in humanem Nierengewebe beurteilt.
Immunhistochemische Analyse: Mit einer Verdünnung dieses Antikörpers im Verhältnis 1:1.000 wurde LRP-2/Megalin in humanem Nierengewebe nachgewiesen.
Zielbeschreibung
~250 bis 600 kDa gemessen. Ein breites/verwischtes Bandenmuster entspricht der Detektion des Zielproteins mit unterschiedlichen Glykosylierungsgraden (520 kDa/nicht-glykosyliert bis 660 kDa/voll-glykosyliert) und auch kleineren Abbauprodukten.
Physikalische Form
Aufgereinigter monoklonaler Maus-IgG1κ-Antikörper in Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mM NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Not finding the right product?  
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
NELL1-Associated Membranous Glomerulopathy After Hematopoietic Stem Cell Transplantation.
Satoru Kudose et al.
Kidney international reports, 6(7), 1992-1995 (2021-07-27)
M R Morgan et al.
Oncogene, 30(12), 1422-1435 (2010-12-07)
Expression of the integrin αvβ6 is upregulated in a variety of carcinomas where it appears to be involved in malignant progression, although the biology of this integrin is not fully explored. We have generated oral carcinoma cells that express αvβ6
Annika N Alexopoulou et al.
Breast cancer research : BCR, 12(4), R51-R51 (2010-07-21)
Breast cancer currently accounts for more than one-quarter of all female cancers and, despite the great progress in treatment observed in the past few years, the need for identification of new gene targets that can be used for diagnosis, prognosis
Liudmila S Chesnokova et al.
Journal of virology, 88(21), 12193-12201 (2014-08-22)
Epstein-Barr virus (EBV) fusion with an epithelial cell requires virus glycoproteins gHgL and gB and is triggered by an interaction between gHgL and integrin αvβ5, αvβ6, or αvβ8. Fusion with a B cell requires gHgL, gp42, and gB and is