MABS2070
Anti-UGT1A10 Antibody, clone 20H1
clone 20H1, from mouse
Synonym(e):
UDP-glucuronosyltransferase 1-10, EC: 2.4.1.17, UGT1*10, UGT1-10, UGT1.10, UDP-glucuronosyltransferase 1-J, UGT-1J, UGT1J, UDP-glucuronosyltransferase 1A10
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
20H1, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Verpackung
antibody small pack of 25 μL
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotyp
IgG3κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... UGT1A10(54575)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Zelluläre Signaltransduktion
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A representative lot detected UGT1A10 in Immunohistochemistry applications (Oda, S., et. al. (2017). Drug Metab Dispos. 45(9):1027-1034).
Qualität
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected UGT1A10 in human small intestine tissue sections.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit