MABN1847
Anti-Synapsin-1 Antibody, clone MEGS3-10A
clone MEGS3-10A, from mouse
Synonym(e):
Synapsin-1, Synapsin I
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
MEGS3-10A, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgMκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
mouse ... Syn1 (20964)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Neurowissenschaft
Neurotransmitter & Rezeptoren
Western Blotting Analysis: An 1:1000 dilution of the ascites prior to antibody purification detected a higher Synapsin-1 expression in brain lysate from a 60-day old (P60) mouse than from a 6-day old (P6) mouse (Courtesy of Professor Michael E. Greenberg, Harvard Medical School, Boston, MA).
Qualität
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected Synapsin-1 in 10 µg of mouse brain tissue lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable