MABN1611
Anti-Beta-Dystrobrevin Antibody, clone 6B5.1
culture supernatant, clone 6B5.1, from mouse
Synonym(e):
Dystrobrevin beta, Beta-dystrobrevin, DTN-B
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
culture supernatant
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
6B5.1, monoclonal
Speziesreaktivität
human, mouse, rat
Methode(n)
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... DTNB(1838)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Neurowissenschaft
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected beta-dystrobrevin isoforms in 10 µg of human cerebral cortex tissue lysate.
Qualität
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this hybridoma culture supernatant detected beta-dystrobrevin in 10 µg of rat brain tissue lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2