MABF3030
Anti-IL-11 Antibody, clone 12-2E-6G
Synonym(e):
Interleukin-11
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rat
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
12-2E-6G, monoclonal
Mol-Gew.
calculated mol wt 21.52 kDa
observed mol wt ~20 kDa
Aufgereinigt durch
using protein G
Speziesreaktivität
mouse
Verpackung
antibody small pack of 100 μL
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG2aκ
Epitopsequenz
Unknown
Protein-ID-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
mouse ... IL11(16156)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Evaluated by Western Blotting in HEK293T cells transiently transfected with murine IL-11.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:250 dilution of this antibody detected IL-11 in HEK293T cells transiently transfected with murine IL-11, but not in wild-type HEK293T cells.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A representative lot detected IL-11 in Western Blotting application (Deguchi, Y., et al. (2018). Biochem Biophys Res Commun. 505(2):453-459; Nishina, T., et al. (2021). Nat Commun. 12(1):2281).
Immunohistochemistry Applications: A representative lot detected IL-11 in Immunohistochemistry application (Deguchi, Y., et al. (2018). Biochem Biophys Res Commun. 505(2):453-459; Nishina, T., et al. (2021). Nat Commun. 12(1):2281).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Physikalische Form
Rekonstituierung
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable