MABF220
Anti-mA20 Antibody/TNFAIP3, clone 37
clone 37, 0.5 mg/mL, from rat
Synonym(e):
Tumor necrosis factor alpha-induced protein 3, TNF alpha-induced protein 3, Putative DNA-binding protein A20, Zinc finger protein A20
Biologische Quelle
rat
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
37, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse
Konzentration
0.5 mg/mL
Methode(n)
flow cytometry: suitable
Isotyp
IgMκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
mouse ... Tnfaip3(21929)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Entzündung & Immunologie
Apoptose - Weiterführende Produkte
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable