Fortfahren mit
MABF106
Anti-Viperin-Antikörper, Klon MaP.VIP
clone MaP.VIP, from mouse
Synonym(e):
Radical S-adenosyl methionine domain-containing protein 2, Cytomegalovirus-induced gene 5 protein, Viperin, Virus inhibitory protein,endoplasmic reticulum-associated, interferon-inducible
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 435,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
MaP.VIP, monoclonal
Application:
FACS, ICC, IHC, IP, WB
Citations:
21
€ 435,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
MaP.VIP, monoclonal
species reactivity
human, rat, mouse
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2aκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... RSAD2(91543)
General description
Viperin (Virus inhibitory protein endoplasmic reticulum-associated interferon-inducible) gehört zur Familie der RSAD2 und ist höchst induzierbar durch Typ-I- und Typ-II-Interferon, jedoch nur minimal oder überhaupt nicht induzierbar in monozytischen Zelllinien. Einige Studien deuten darauf hin, dass Viperin an antiviralen Wirtsreaktionen beteiligt ist, da eine aus viralen Infektionen ausgehende Viperin-Induktion beobachtet wurde. Forschungen haben auch aufgezeigt, dass Viperin die Influenza-Replikation hemmt, indem es die Freisetzung aus der plasmatischen Membran durch Beeinträchtigung der Bildung von Lipid-Rafts und der damit verbundenen Veränderung der Fluidität der Plasmamembran unterbricht. Lipid-Rafts sind bekannte Detergens-resistente Mikrodomänen für die Influenza-Sprossung.
~42 kDa beobachtet
Immunogen
Rekombinantes Protein, das dem menschlichen Viperin entspricht.
Application
Der Anti-Viperin-Antikörper, Klon MaP.VIP, weist den Viperin-Gehalt nach und wurde für die Verwendung in WB, IH, FC, IP und IC publiziert und validiert.
Forschungskategorie
Entzündung und Immunologie
Forschungsunterkategorie
Immunglobuline und Immunologie
Immunhistochemische Analyse: Eine 1:500-1:1.000-Verdünnung einer repräsentativen Charge wies Viperin in menschlichem Dickdarm- und Rattennierengewebe nach.
Immunpräzipitationsanalyse: Eine repräsentative Charge wurde von einem unabhängigen Labor in HepG2-Zelllysat verwendet (Hinson, E., et al. (2008). JBC. 284(7):4705–4712).
Durchflusszytometrie-Analyse: Eine repräsentative Charge wurde von einem unabhängigen Labor in Leber-, Milz-, Lungen- und Lymphknotenzellen der Maus verwendet (Hinson, E., et al. (2010). J. Immunol. 184:5723-5731).
Immunzytochemische Analyse: Eine repräsentative Charge wurde von einem unabhängigen Labor in Milzzellen der Maus verwendet (Hinson, E., et al. (2010). J. Immunol. 184:5723-5731).
Physical form
Aufgereinigtes monoklonales Maus-IgG2aκ im Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin (pH 7,4), 150 mM NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt
Preparation Note
Bei 2–8 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blot in Makrophagen der Maus, die mit IFN-γ und LPS stimuliert wurden.
Western-Blot-Analyse: 1 µg/ml dieses Antikörpers wies Viperin in 10 µg Makrophagen der Maus, die mit IFN-γ und LPS stimuliert wurden, nach.
Kontrolle
Makrophagen der Maus, die mit IFN-γ und LPS stimuliert wurden
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MABS2250AV42696ABF117
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
clone
MaP.VIP, monoclonal
clone
3E4, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
IgG fraction of antiserum
antibody form
serum
Gene Information
human ... RSAD2(91543)
Gene Information
human ... VCP(7415)
Gene Information
human ... RSAD2(91543)
Gene Information
human ... IFIT1(3434)
species reactivity
human, rat, mouse
species reactivity
human
species reactivity
pig, rabbit, bovine, mouse, rat, dog, human
species reactivity
human, mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Sara K Martin et al.
Cell reports, 34(8), 108775-108775 (2021-02-25)
In mammalian cells, specialized DNA polymerase ζ (pol ζ) contributes to genomic stability during normal DNA replication. Disruption of the catalytic subunit Rev3l is toxic and results in constitutive chromosome damage, including micronuclei. As manifestations of this genomic stress are
PIK3CA mutation in endometriotic epithelial cells promotes viperin-dependent inflammatory response to insulin.
Wilson, et al.
Reproductive Biology and Endocrinology, 21, 43-43 (2023)
Geneviève Pépin et al.
Nucleic acids research, 44(11), 5356-5364 (2016-05-12)
Gene-recombinase technologies, such as Cre/loxP-mediated DNA recombination, are important tools in the study of gene function, but have potential side effects due to damaging activity on DNA. Here we show that DNA recombination by Cre instigates a robust antiviral response
Global Trade Item Number
SKUGTIN
MABF10604053252535581