Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 100 μg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 453,00 |
Über diesen Artikel
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
TA99, monoclonal
species reactivity
human, mouse
concentration
1 mg/mL
technique(s)
blocking: suitable (interfering antibodies), flow cytometry: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2aκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... TYRP1(7306)
General description
Immunogen
Application
Apoptose & Krebs
Apoptose – Weiteres
Analyse durch Blockieren von störenden Antikörpern: Eine repräsentative Charge aus einem unabhängigen Labor unterdrückte das Wachstum von subkutanen B16-Tumoren (Patel, D., et al. (2008). Anticancer Res. 28(5A):2679-2686.).
Aktivitätsassay-Analyse: Eine repräsentative Charge aus einem unabhängigen Labor verbessert die Anti-Tumor-Wirksamkeit durch ergänzen der systemischen CD8+T-Zellantworten auf Tumorzellen (Saenger, Y. M., et al. (2008). Cancer Res. 68(23):9884-9891.).
Immunpräzipitations-Analyse: Eine repräsentative Charge aus einem unabhängigen Labor immunpräzipierte TRP1/TYRP1 aus B16-Zelllysat (Srinivasan, R., et al. (2002) Cancer Immun. 19(2):8.).
Physical form
Preparation Note
Handhabungsempfehlungen: Das Fläschchen nach Empfang und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren und die Lösung vorsichtig mischen. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können.
Analysis Note
Western-Blot-Analyse: 1 µg/ml dieses Antikörpers wies TRP1/TYRP1 in 10 µg Hautgewebelysat von Mäusen nach.
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| species reactivity human, mouse | species reactivity human | species reactivity human | species reactivity mouse |
| clone TA99, monoclonal | clone polyclonal | clone mAb 148.3, monoclonal | clone RMST2-2, monoclonal |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| biological source mouse | biological source rabbit | biological source mouse | biological source rat |
| Gene Information human ... TYRP1(7306) | Gene Information human ... TYRP1(7306) | Gene Information human ... TAP1(6890) | Gene Information - |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form affinity isolated antibody | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified antibody |
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| MABC592 | 04053252972621 |