MABC276
Anti-BAG3 Antibody, clone AC-2
clone AC-2, from mouse
Synonym(e):
BAG family molecular chaperone regulator 3, Bcl-2-associated athanogene 3, Bcl-2-binding protein Bis, Docking protein CAIR-1
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
AC-2, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... BAG3(9531)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Apoptose & Krebs
Chaperone
Qualität
Western Blot Analysis: A 1:1000 dilution of this antibody detected BAG3 in 10 µg of HeLa cell lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
HeLa cell lysate
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable