MABC1040
Anti-MTH1 Antibody, clone 11A3.2
clone 11A3.2, from mouse
Synonym(e):
7,8-dihydro-8-oxoguanine triphosphatase, 2-hydroxy-dATP diphosphatase, 8-oxo-dGTPase, Nucleoside diphosphate-linked moiety X motif 1, Nudix motif 1
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
11A3.2, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... NUDT1(4521)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Apoptose & Krebs
Apoptose - Weiterführende Produkte
Qualität
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected MTH1 in 10 µg of Jurkat cell lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable