MAB8582-M
Mouse Anti-RSV Fusion Protein, clone 102-10B (KC)
About This Item
Empfohlene Produkte
Antikörperform
purified antibody
Qualitätsniveau
Klon
102-10B
monoclonal
Speziesreaktivität
human, mouse
Konzentration
(Please refer to the Certificate of Analysis for the lot-specific concentration.)
Methode(n)
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
Isotyp
IgG1κ
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Anwendung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Haftungsausschluss
Contact customer service for assistance: [email protected]
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable