Merck
MAB5790-I
Sigma-Aldrich
Anti-DSD-1-Antikörper, Klon 473HD
clone 473HD, from rat
Synonym(e):
DSD-1-proteoglycan
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Klon:
473HD, monoclonal
application:
IHC
WB
Speziesreaktivität:
mouse
Methode(n):
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
citations:
1
Biologische Quelle
rat
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
473HD, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgMκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
Anti-DSD-1 reagiert mit einem Glykosaminoglykan-Epitop, das selektiv auf radialen Gliazellen exprimiert wird, von denen eine Subpopulation Stammzelleigenschaften aufweist. Zellen, die mit diesem Antikörper aus embryonalem Mausgewebe isoliert wurden, wiesen multipotente Eigenschaften auf und konnten sich zu Neuronen, Astrozyten und Oligodendrozyten entwickeln. Das Epitop ist stark konserviert und wurde in mehreren Wirbeltieren gefunden.
Immunogen
Aufgereinigte Gewebefraktion, die Maus-DSD-1 entspricht.
Anwendung
Anti-DSD-1-Antikörper, Klon 473HD, ist ein Antikörper gegen DSD-1, Klon 473HD, zur Verwendung in Western Blot und Immunhistochemie.
Immunhistochemische Analyse: Mit einer 1:50-Verdünnung einer repräsentativen Charge wurde DSD-1 im Hippocampus der Maus, im Kleinhirn der Maus und im Gewebe von Mausembryonen nachgewiesen.
Qualität
Beurteilt mittels Western Blot in Hirngewebelysat der Maus.
Western-Blot-Analyse: Mit 0,5 µg/ml dieses Antikörpers wurde DSD-1 in 10 µg Hirngewebelysat der Maus nachgewiesen.
Zielbeschreibung
~400 kDa beobachtet
Verlinkung
Ersetzt: MAB5790
Physikalische Form
Aufgereinigtes monoklonales Ratten-IgMκ in Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin (pH 7,4), 150 mM NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Zaman Mirzadeh et al.
Nature metabolism, 1(2), 212-221 (2019-06-28)
In leptin-deficient ob/ob mice, obesity and diabetes are associated with abnormal development of neurocircuits in the hypothalamic arcuate nucleus (ARC)1, a critical brain area for energy and glucose homeostasis2,3. As this developmental defect can be remedied by systemic leptin administration