MAB5620
Anti-Norepinephrine Transporter Antibody
ascites fluid, Chemicon®
Synonym(e):
NET
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
monoclonal
Speziesreaktivität
human, monkey
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
Isotyp
IgG
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SLC6A2(6530) , SLC6A5(9152)
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Rechtliche Hinweise
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable