MAB5602
Anti-Otx1 Antibody
ascites fluid, Chemicon®
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
monoclonal
Speziesreaktivität
ferret, rat, mouse
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... OTX1(5013)
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Neurowissenschaft
Entwicklungsneurowissenschaft
Neuronen- & Gliamarker
Immunohistochemistry on rat brain tissue fixed with 4% paraformaldehyde.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable