Merck
MAB5324
Anti-Polysialinsäure-NCAM-Antikörper, Klon 2-2B
ascites fluid, clone 2-2B, Chemicon®
Synonym(e):
PSA-NCAM
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
2-2B, monoclonal
Application:
ICC, IHC, RIA, WB
Citations:
147
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
2-2B, monoclonal
species reactivity
mouse, rat, vertebrates, human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, radioimmunoassay: suitable, western blot: suitable
isotype
IgM
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... NCAM1(4684)
General description
150–300 kDa
Polysialinsäure (PSA) ist ein langes, lineares Homopolymer, das an das neuronale Zelladhäsionsmolekül (NCAM) gebunden ist. Es hat die bemerkenswerte Fähigkeit, eine Vielzahl von kontaktabhängigen Zellinteraktionen herunterzuregulieren. Es wird angenommen, dass diese Aktivität auf die Fähigkeit des geladenen Polymers zurückzuführen ist, ein großes hydratisiertes Volumen einzunehmen und dadurch eine direkte physische Beeinträchtigung des Kontakts zwischen Zellen zu verursachen. Die regulierte Expression von PSA fördert nachweislich die Verringerung der Zellinteraktionen, die günstige Bedingungen für Veränderungen in der Struktur einer Vielzahl von Geweben schaffen können.
Die stärkste Ausprägung von PSA findet sich auf Vorläuferzellen während der frühen Entwicklung und spielt eine Rolle bei der Förderung der Migration dieser Zellen nach der Zellteilung. In den meisten Fällen geht die PSA-Expression nach Abschluss des Migrationsprozesses verloren. Die Axone von Neuronen behalten jedoch oft PSA, um sich während der Wegfindung der Axone zu bündeln, zu sprießen und zu verzweigen.
Immunogen
Lebensfähige Meningokokken der Gruppe B (Stamm 355).
Application
Der Nachweis von Polysialinsäure-NCAM mit diesem Anti-Polysialinsäure-NCAM-Antikörper, Klon 2-2B, wurde mit mehr als 30 Produktzitierungen für die Verwendung in IC, IH, RIA und WB validiert.
Western-Blot: Eine 1.500–1:1.000-Konzentration einer vorherigen Charge wurde in einem WB verwendet.
Immunzytochemie/Histochemie: Eine 1:200–1:400-Verdünnung einer vorherigen Charge dieses Antikörpers funktionierte bei lebenden und fixierten Zellen sowie bei Gewebeschnitten, die entweder gefroren oder mit einem beliebigen Fixiermittel fixiert wurden. (Rougon et al., 1986; Theodosis et al., 1991, 1999). Es wird nicht empfohlen, den Antikörper auf in Paraffin eingebettetem Gewebe zu verwenden, da die Ergebnisse variieren.
Radioimmunassay (RIA):
Eine frühere Charge dieses Antikörpers wurde in RIA verwendet. (Figarella-Branger et al., 1996)
Zellsortierung und Zellschwenkung (Ben-Hur et al., 1998)
Die optimalen Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Biochem/physiol Actions
Das Monoklonal funktioniert bei allen Spezies, die PSA-NCAM exprimieren, einschließlich der Maus.
Reagiert mit Alpha-2-8-gebundener Neuraminsäure (NeuAc-alpha 2-8) n mit n > 10. Dieses Polymer wird gewöhnlich als Polysialinsäure (PSA) bezeichnet. Bei Wirbeltieren ist PSA mit dem neuralen Zelladhäsionsmolekül (NCAM, CD56) verbunden, bei Bakterien mit der Kapsel des Meningokokkenstamms der Gruppe B.
Physical form
Monoklonales Maus-IgM in Puffer mit 50 % Glycerin, ohne Konservierungsstoffe.
Preparation Note
In unverdünnten Aliquoten bei -20 ºC 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Empfehlungen zur Handhabung: Zentrifugieren Sie das Fläschchen und mischen Sie die Lösung vorsichtig nach dem Erhalt und vor dem Entfernen der Kappe. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgM beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können. Hinweis: Ein Abfallen der Gefrierschranktemperatur unter -20 °C kann dazu führen, dass glycerinhaltige Lösungen während der Lagerung einfrieren.
Analysis Note
Kontrolle
Gewebe für die Positivkontrolle: Hippocampus der jungen Ratte, Hippocampus des Menschen.
Regelmäßig mittels Immunhistochemie am Hippocampus beurteilt.
Immunhistochemische (Paraffin) Analyse:
für PSA-NCAM (Bestellnr. MAB5324) repräsentative Färbungsmuster/Morphologie im menschlichen Hippocampus. Gewebe vorbehandelt mit EDTA (pH 8), Antigen-Rückgewinnung. Der Antikörper wurde mit IHC-Select Detektionsreagenz mit HRP-DAB auf eine Konzentration von 1:100 verdünnt. Die Immunreaktivität zeigt sich als Färbung der Plasmamembran in Neuronen.
Optimale Färbung mit Epitop-Rückgewinnung: Hippocampus mit Morbus Alzheimer
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1