MAB2627
Anti-VCAM-1 (CD106) Antibody, clone 6C7.1
clone 6C7.1, from rat
Synonym(e):
vascular cell adhesion molecule 1, vascular cell adhesion protein 1, CD106 antigen
Biologische Quelle
rat
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
6C7.1, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse
Methode(n)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... L1CAM(3897) , VCAM1(7412)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Immunocytochemistry Analysis: A previous lot was used by independent laboratory in IC. (Norman, U., et al. (2008). Journal of Leukocyte Biology. 84:68-76.)
Qualität
Flow Cytometry Analysis: 10 µg of this antibody detected VCAM-1 on mouse bone marrow cells.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Sonstige Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable