Direkt zum Inhalt
CBL1300
Anti-VCAM-1-Antikörper, Klon M/K
clone M/K - 2, Chemicon®, from rat
Synonym(e):
CD106
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
M/K - 2, monoclonal
Application:
FACS, IHC, IP
Citations:
8
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rat
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
M/K - 2, monoclonal
species reactivity
mouse
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
Application
Der Anti-VCAM-1-Antikörper, Klon M/K, ist ein Antikörper gegen VCAM-1 zur Verwendung in FC, IH und IP.
Studien zur Zell-Zell-Interaktion
Zelladhäsionstests
Hemmung der Lymphopoese in Whitlock-Witte-Langzeitmarkkulturen
Immunpräzipitation des VCAM-1-Integrinkomplexes
Nachweis von VCAM-1-Zellen durch Immunfluoreszenz und immunhistochemische Färbung: Aceton oder frische Gefrierschnitte funktionieren am besten; es wird zwar berichtet, dass Zink-Formalin- oder PLP-Fixierungen funktionieren, aber sie wurden von Chemicon nicht überprüft.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Biochem/physiol Actions
Erkennt das murine vaskuläre Adhäsionsmolekül (VCAM-1), ein einkettiges Glykoprotein von Mr 100-kDa (unter reduzierenden Bedingungen). VCAM-1 ist auf dem +/+ 2.4 Stromazellklon, großen Zellen im Knochenmark und einer Untergruppe der Thymusmakrophagen vorhanden. Das Stromazellantigen ist auch auf den Endothelzelllinien EOMA und BMS2 nachweisbar. Der Antikörper reagiert mit allen bekannten Isoformen des murinen VCAM-1.
Physical form
Format: Aufgereinigt
Analysis Note
Kontrolle
EOMA- und BMS2-Endothelzell-Lysate
Other Notes
Ersetzt: MAB2242
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Was ist los?
WGK 2
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)