MAB2624
Anti-Encomucin-Antikörper, Klon V.5C7
clone V.5C7, from rat
Synonym(e):
Endomucin-2, Gastric cancer antigen Ga34, Mucin-14, MUC-14, Endomucin-1/2
Biologische Quelle
rat
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
V.5C7, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse
Methode(n)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
mouse ... Emcn(59308)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Immunhistochemische Analyse: Eine frühere Charge wurde von einem unabhängigen Labor bei der immunhistochemischen Färbung von gefrorenen und in Paraffin eingebetteten Gewebeschnitten aus Zunge, Herz, Uterus, Gehirn und Dünndarm der Maus verwendet (Morgan, 1999).
Durchflusszytometrie-Analyse: Eine frühere Charge wurde von einem unabhängigen Labor bei der Durchflusszytometrie an transfizierten COS-7-Zellen verwendet (Morgan, 1999).
Organellen und Zellmarker
Adhäsion (CAM)
Qualität
Western-Blot-Analyse: Mit 0,0025 µg/ml dieses Antikörpers wurde Endomucin in 10 µg bEND3-Zelllysat nachgewiesen.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Hinweis zur Analyse
bEND3-Zelllysat
Sonstige Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable