Wichtige Dokumente
MAB16988
Sigma-Aldrich
Anti-Hepatitis-B-Virus-Antikörper (Kernantigen, Klon C1-5, a.a. 74-89)
ascites fluid, clone C1-5, Chemicon®
Synonym(e):
HBcAg
Größe auswählen
100 μL
€ 575,00
€ 575,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μL
€ 575,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
€ 575,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
C1-5, monoclonal
Speziesreaktivität
human, avian
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG2aκ
Versandbedingung
wet ice
Spezifität
Reagiert mit HBcAg (erkanntes Epitop – um Aminosäurenpositionen 70 bis 80 herum, C-Hauptdeterminante).
SPEZIES-BEZOGENE REAKTIVITÄTEN:
Kreuzreagiert mit dem Kernantigen vom Hepatitis-B-Virus des Waldmurmeltiers (WHcAg), aber nicht mit dem Kernantigen vom Hepatitis-B-Virus der Ente (DHcAg).
Immunogen
Epitop: Kernantigen
Rekombinantes aufgereinigtes HBcAg aus E. coli
Anwendung
Anti-Hepatitis-B-Virus-Antikörper (Kernantigen, Klon C1-5, a.a. 74-89) ist ein Antikörper gegen das Hepatitis-B-Virus für die Verwendung in ELISA, IF, IP, WB, IC und IH.
ELISA, Immunblotting, Immunpräzipitation, Immunfluoreszenz und Immunperoxidasefärbung von infiziertem Lebergewebe und transfizierten kultivierten Zellen. Optimale Arbeitsverdünnung: für Immunblotting 1:1000; für Immunfluoreszenz 1:200. Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Forschungskategorie
Infektionskrankheiten
Forschungsunterkategorie
Infektionskrankheiten – viral
Physikalische Form
Aszitesflüssigkeit. Flüssig in DMEM mit 0,1 % Natriumazid.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei -20 °C in unverdünnten Aliquoten bis zu 12 Monate haltbar.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich der unautorisierten kommerziellen Verwendung, In-vitro-Diagnostik, Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jeglicher Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Assembly Pathway of Hepatitis B Core Virus-like Particles from Genetically Fused Dimers.
Holmes, K; Shepherd, DA; Ashcroft, AE; Whelan, M; Rowlands, DJ; Stonehouse, NJ
The Journal of Biological Chemistry null
Cihan Makbul et al.
Microorganisms, 9(5) (2021-05-06)
Hepatitis B virus is a major human pathogen, which forms enveloped virus particles. During viral maturation, membrane-bound hepatitis B surface proteins package hepatitis B core protein capsids. This process is intercepted by certain peptides with an "LLGRMKG" motif that binds
A heteroaryldihydropyrimidine activates and can misdirect hepatitis B virus capsid assembly
Stray, Stephen J, et al
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 102, 8138-8143 (2005)
The affinities of monoclonal antibodies against core antigen of hepatitis B virus.
Apsalons, U and Bichko, V
Archives of Virology, 134, 393-402 (1994)
V Bichko et al.
Molecular immunology, 30(3), 221-231 (1993-02-01)
Particulate and denatured core protein as well as e-antigen (HBe) of hepatitis B virus (HBV) differ in part immunologically but this has not been studied in sufficient detail. Therefore, in this study the B-cell immune response to native and denatured