Wichtige Dokumente
M000037A0
Millipore
Leere Monitorkassette, 37 mm, mit Ringen und Stopfen
Reload cassette with appropriate filters
Synonym(e):
Leere Kassette
About This Item
UNSPSC-Code:
41116116
eCl@ss:
32161002
NACRES:
NB.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
polystyrene
Qualitätsniveau
Sterilität
non-sterile
Filterdurchm.
37 mm
Filtrationsfläche
9 cm2
Fitting
female Luer inlet slip
female Luer outlet slip
Anwendung(en)
environmental
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Aerosolmonitorgehäuse – M00003700, M000037A0
•Leere Aerosolanalyse-Monitoren
•Zur Verwendung mit Millipore Filtern vom Typ MF (Cellulosemischester)
Die 37-mm-Aerosolanalyse-Monitoren von Millipore sind transparente Einweg-Filterhalter aus Kunststoff zur Verwendung mit Millipore Filtern vom Typ MF (Cellulosemischester) Ein dünner Cellulose-Träger verschließt den Filter zwischen Monitorabschnitten, um den Probenfluss gleichmäßig über die Filteroberfläche zu verteilen.
Das dreiteilige Design hält den Filter an Ort und Stelle, wenn der obere Abschnitt für eine Aerosol-Beprobung entfernt wird. Der Wert der durchschnittlichen Hintergrundpartikelzahl (ABC, Average Background Particle Count) ist auf jeder Monitorpackung vermerkt.
Anwendungen:
Aerosol-Analysemonitore sind mit 0,45 µm und 0,8 µm Membranen aus Celluloseester erhältlich. Monitore mit gleichem Gewicht enthalten zwei Filter mit einem maximalen Gewichtsunterschied von 0,1 mg, wodurch in der gravimetrischen Analyse das Vorwiegen von Testfiltern entfällt.
Anwendung
Kassette mit geeigneten Filtern neu bestücken
Prinzip
Vakuum