LSWP09025
Mitex-Membranfilter
Mitex™, filter diam. 90 mm, hydrophobic
Synonym(e):
PTFE-Membranfilter; 5,0 μm Porengröße
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
PTFE membrane
plain filter
white filter
Qualitätsniveau
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
hydrophobic
Hersteller/Markenname
Millipore
Mitex™
Parameter
260 °C max. temp.
70 mL/min-cm2 water flow rate
9 L/min-cm2 air flow rate
Durchmesser
90 mm
Filterdurchm.
90 mm
Dicke
170 μm
Matrix
Mitex™
Porengröße
5.0 μm pore size
60 % porosity
Blasenpunkt
≥0.06 bar, ethanol at 23 °C
Versandbedingung
ambient
Verwandte Kategorien
Anwendung
- Clarifying acids, bases and cryogenic fluids
- Clarifying propellants
- Isolating RNA
- Air monitoring