Fortfahren mit
JCWP09025
PTFE-Membranfilter, Porengröße 10,0 μm
Omnipore, filter diam. 90 mm, hydrophilic
Synonym(e):
Omnipore-Membranfilter
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
40161507
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32031602
Pore size:
10.0 μm pore size, 80 % porosity
Material:
PTFE membrane, plain filter, white filter
Feature:
hydrophilic
Diam.:
90 mm
Sterility:
non-sterile
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
PTFE membrane, plain filter, white filter
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Millipore, Omnipore
parameter
130 °C max. temp.
diam.
90 mm
filter diam.
90 mm
thickness
85 μm
pore size
10.0 μm pore size, 80 % porosity
shipped in
ambient
General description
Filtercode: JCWP
Filtertyp: Siebfilter
Unsere Fluoropore®-Membran ist eine hydrophobe Polymer-Membran aus Polytetrafluorethylen (PTFE), die an einen Träger aus Polyethylen hoher Dichte gebunden ist, um die Handhabungseigenschaften des Filters für normale Anwendungen zu verbessern. Fluoropore-Membranen bieten eine breite chemische Kompatibilität, hohe Fließraten und konstant hohe Qualität. (Bitte beachten Sie, dass Produkte, deren Bestellnummern „FHUP“ enthalten, unlaminiert sind oder ohne Unterlage hergestellt werden.)
Unsere Omnipore Membran ist eine hydrophile PTFE-Membran, die mit praktisch allen Lösungsmitteln, Säuren und alkalischen Lösungen kompatibel ist.
Merkmale und Vorteile:
- Biologisch und chemisch inert
- Hohe Porosität erzielt hohe Fließraten
- Hydrophobe und hydrophile PTFE-Ausführungen für die Filtration wässriger und organischer Proben erhältlich
Anwendungen:
- Fluoropore-Membran: Klärfiltration von Säuren, Basen und Lösungsmitteln; Luftmonitoring; Gasfiltration und Be-/Entlüftung; UV-Spektroskopie
- Omnipore-Membran: Filtration wässriger Lösungen, Klärfiltration von Säuren und alkalischen Lösungen
Application
  • Filtration wässriger Lösungen
  • Klärung saurer und alkalischer Lösungen
  • HPLC-, UPLC-, LC-MS/MS-Filtration mobiler Phasen
  • Mikroplastikanalyse
Legal Information
Fluoropore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
JCWP01300JCWP14225JVWP09025
description
Omnipore, filter diam. 90 mm, hydrophilic
description
Omnipore, filter diam. 13 mm, hydrophilic
description
Omnipore, filter diam. 142 mm, hydrophilic
description
Omnipore, filter diam. 90 mm, hydrophilic
pore size
10.0 μm pore size, 80 % porosity
pore size
10.0 μm pore size, 80 % porosity
pore size
10.0 μm pore size, 80 % porosity
pore size
0.1 μm pore size, 80 % porosity
manufacturer/tradename
Millipore, Omnipore
manufacturer/tradename
Millipore, Omnipore
manufacturer/tradename
Millipore, Omnipore
manufacturer/tradename
Millipore, Omnipore
diam.
90 mm
diam.
13 mm
diam.
142 mm
diam.
90 mm
parameter
130 °C max. temp.
parameter
130 °C max. temp.
parameter
130 °C max. temp.
parameter
130 °C max. temp.
material
PTFE membrane, white filter, plain filter
material
PTFE membrane, plain filter, white filter
material
PTFE membrane, plain filter, white filter
material
PTFE membrane, plain filter, white filter
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)