Fortfahren mit
L5283
Leukämiehemmender Faktor human
≥95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, buffered aqueous solution, suitable for cell culture
Synonym(e):
LIF, rLIF
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 462,00
5 x 10 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.960,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
MDL number:
Recombinant:
expressed in E. coli
Assay:
≥95% (SDS-PAGE)
Form:
buffered aqueous solution (pH 7.4)
€ 462,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Leukämiehemmender Faktor human, LIF, recombinant, expressed in E. coli, 10 μg/ml, buffered aqueous solution (pH 7.4), suitable for cell culture
recombinant
expressed in E. coli
Quality Segment
assay
≥95% (SDS-PAGE)
form
buffered aqueous solution (pH 7.4)
potency
0.1-1.5 ng/mL ED50/EC50
quality
endotoxin tested
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
Leukämiehemmender Faktor (LIF) ist ein pleiotropes Glycoprotein, das die Proliferation der myeloisch-leukämischen Zelllinie M1 der Maus hemmt und gleichzeitig die Differenzierung in Makrophagen induziert. LIF von Mensch und Maus weisen eine Sequenzhomologie von 78 % auf. Humanes LIF kann Mauszellen aktivieren, LIF von der Maus kann jedoch menschliche Zellen nicht aktivieren.
Leukämiehemmender Faktor (LIF) ist ein pleiotropes Glycoprotein, dessen erste Beschreibung zunächst seine hemmende Wirkung auf die Proliferation der myeloisch-leukämischen Zelllinie M1 der Maus bei gleichzeitiger Induzierung einer Differenzierung in Makrophagen betraf. Später wurden weitere Aktivitäten von LIF identifiziert, das unter einer Vielzahl von Synonymen bekannt ist, darunter DIF, D-Faktor, DIA, DRF, CNDF, HILDA, HSF-III und MLPLI. Menschliches LIF übt seine Aktionen durch einen Rezeptor aus, der aus einer LIF-bindenden α-Kette mit 190 kDa (130 kDa in der Maus) und einer Signal-übertragenden β-Kette mit 130 kDa (gp130) besteht und auch in CNTF, OSM, L-6 und IL-11 vorkommt. Daher gehört er zur gp130-Familie der Superfamilie der Zytokinrezeptoren. LIF-Rezeptoren wurden auf mehreren Zellen identifiziert, etwa auf Monozyten, Leber- und Plazentazellen sowie embryonalen Stammzellen. Natürliches LIF ist stark glycosyliert und zeigt je nach Quelle ein anscheinendes Molekulargewicht von 32 kDa bis 62 kDa; die Abwesenheit einer Glycosylierung scheint jedoch keine Wirkung auf seine biologische Aktivität zu haben. Ein einziges Gen codiert LIF, das als einkettiges Glycoprotein mit 180 Aminosäuren (beim Menschen oder der Maus) und einer konservierten Disulfidbindung sezerniert wird. LIF von Mensch und Maus weisen eine Sequenzhomologie von 78 % auf. Humanes LIF kann Mauszellen aktivieren, LIF von der Maus kann jedoch menschliche Zellen nicht aktivieren.
Physical form
Lösung, 0,2 μm gefiltert, in phosphatgepufferter Kochsalzlösung mit 0,02 % TWEEN® 20.
Analysis Note
Die proliferative Aktivität von menschlichem LIF wird in der Kultur gemessen. Dazu wird die menschliche leukämische Zelllinie TF-1 verwendet.
Legal Information
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
L5158SRP9001L9545
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in HEK 293 cells
recombinant
expressed in rice
assay
≥95% (SDS-PAGE)
assay
≥95% (SDS-PAGE)
assay
≥95% (SDS-PAGE)
assay
>95% (SDS-PAGE)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
buffered aqueous solution (pH 7.4)
form
buffered aqueous solution
form
liquid
form
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−70°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Leukämiehemmender Faktor human
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)