L70DET6S1
Millistak+® Lentikulärer Scheibenfilter
DE70, filtration area 3.47 m²
Synonym(e):
Millistak+ Lenticular Disc Filters, DE70 media series, 16 in. diameter, 16-cell, silicone seal
About This Item
Produktbezeichnung
Millistak+® Lentikulärer Scheibenfilter, DE70, cellulose, filtration area 3.47 m2, hydrophilic
Materialien
cellulose
filter aid (inorganic)
polypropylene
silicone seal
Qualitätsniveau
Beschreibung
For clarification of serum, plasma, vaccines, cell culture or other fluids.
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Millistak+®
Parameter
0.03 bar max. differential pressure (0.5 psid) (Reverse)
0.2 bar max. inlet pressure (3 psi) at 123 °C
0.21 bar max. differential pressure (3 psid) at 123 °C (Forward)
1 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
1.03 bar max. differential pressure (15 psid) at 80 °C (Forward)
2.07 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Forward)
2.1 bar max. inlet pressure (30 psi) at 25 °C
Höhe
27.6 cm (10.88 in.)
Durchmesser
40.64 cm (16 in.)
Filtrationsfläche
3.47 m2
Verunreinigungen
<0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
Nichtflüchtige Rückstände (NVR)
3.93-6.43 mg/m2 (gravimetric analysis test)
Rest-TOC (gesamter organischer Kohlenstoff)
753-1,567 ppb (gravimetric analysis test)
753-1567 ppb
Aufnahme
sample type liquid
Leitfähigkeit
9-12 μmho per cm at 25 °C (product water)
Filterqualität
DE70
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Spezifikationen
Angaben zur Herstellung
3 In-situ-Dampfsterilisationszyklen von 30 min bei 123 °C
May be hot water sanitized for 20 cycles using purified water @ 80 °C for 30 minutes
Hinweis zur Analyse
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
STOT RE 1 Inhalation
Zielorgane
Lungs
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3