Merck
KVGLA10TH1
Millipore
Durapore® 0,22 µm, Opticap® XL Kapsel
Opticap® XL 10, inlet connection diam. 1.5 in., cartridge nominal length 10 in. (25 cm)
Synonym(e):
Opticap XL10 Durapore 0.22 μm 1-1/2 in. TC-9/16 in. HB
About This Item
UNSPSC-Code:
23151806
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
PVDF
polypropylene
polypropylene housing
polypropylene support
polypropylene vent cap
silicone seal
Qualitätsniveau
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
Sterilität
non-sterile
Kompatibilität mit Sterilisationsverfahren
autoclavable compatible
Produktlinie
Opticap® XL 10
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Opticap®
Parameter
≤13.3 mL/min air diffusion at 2.75 bar (40 psig) and 23 °C (in water)
1.0 bar max. differential pressure (15 psid) at 80 °C (Forward)
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
2.8 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C
25 °C max. inlet temp.
3.4 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C (Reverse; intermittent)
5.5 bar max. differential pressure (80 psid) at 25 °C (Forward)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 23 °C
80 psig max. inlet pressure
Methode(n)
sterile filtration: suitable
Länge
33.5 cm (13.2 in.)
Nennlänge Kartusche
10 in. (25 cm)
Durchmesser
14.5 cm (5.7 in.)
Filtrationsfläche
0.69 m2
Durchm. Einlassanschluss
1.5 in.
Breite Einlass bis Auslass
33.5 cm (13.2 in.)
Durchm. Auslassanschluss
9/16 in.
Verunreinigungen
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Gravimetrisch bestimmte extrahierbare Substanzen
≤25 mg/capsule
Matrix
Durapore®
Porengröße
0.22 μm
Aufnahme
sample type liquid
Blasenpunkt
≥3450 mbar (50 psig), air with water at 23 °C
Fitting
1/4 in. drain/vent hose barb (with double O-ring Seal)
(38 mm (1 1/2 in.) Sanitary Flange Inlet and 14 mm (9/16 in.) Hose Barb Outlet)
Allgemeine Beschreibung
Konfiguration: Kapsel
Verpackung
Leicht zu öffnender Doppelbeutel
Sonstige Hinweise
Diese Produkte werden in einem Werk hergestellt, das den GMP-Leitlinien der FDA entspricht.
Anwendungshinweise
  • Rückhaltung von Organismen: Mikroorganismen
  • Wirkungsweise: Filtration (Größenausschluss)
  • Anwendung: BioProcessing
  • Verwendungszweck: Reduzierung oder Entfernung von Mikroorganismen/Keimbelastung
  • Gebrauchsanweisung: Lesen Sie die Benetzungsanleitung für Filtereinheiten mit Durapore® Membran in der Gebrauchsanweisung
  • Lagerung: An einem trockenen Ort aufbewahren
  • Entsorgung: Entsorgung gemäß den geltenden lokalen, regionalen und nationalen Vorschriften
Angaben zur Herstellung
Dieses Produkt enthält eine Durapore® Membran, die den Richtlinien für „nicht faserabgebende“ Filter gemäß 21 CFR 210.3 (b) (6) entspricht.
Sterilisationsmethode
3 Autoklavenzyklen von 60 min bei 126 °C; nicht inline dampfsterilisierbar
Hinweis zur Analyse
Bakterienrückhaltung
Quantitative Rückhaltung von Brevundimonas diminuta bei einer Mindestbeaufschlagung von 1 x 10⁷ KBE/cm² unter Anwendung der ASTM® F838-Methode.
Erfüllt die Anforderungen des USP-Tests auf oxidierbare Substanzen nach Spülen mit einer Wassermenge von ≥1 l
Gravimetrisch extrahierbare Substanzen: nach 24-stündiger Lagerung in Wasser bei kontrollierter Raumtemperatur
Rechtliche Hinweise
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OPTICAP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Die EMD Millipore Corporation bestätigt, dass dieses Produkt der europäischen Druckgeräterichtlinie 97/23/EG vom 29. Mai 1997 entspricht. Dieses Produkt wurde unter Artikel 3 § 3 der Druckbehälterrichtlinie klassifiziert. Das Produkt wurde in Übereinstimmung mit anerkannten technischen Methoden entwickelt und hergestellt, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten. In Übereinstimmung mit Artikel 3 § 3 dieser Druckbehälterrichtlinie trägt dieses Produkt kein CE-Zeichen.
Was ist das Emprove® Programm?
Das Emprove® Programm stellt umfassende und eingehende Dokumentation zu unseren Filtern, Einwegkomponenten, pharmazeutischen Rohstoffen und Ausgangsstoffen bereit.
Material Qualification Dossier
Kostenlos - Anmelden zum Herunterladen
Quality Management Dossier (Open Access)
Kostenlos - Anmelden zum Herunterladen
Operational Excellence Dossier
Im Abonnement oder gegen Gebühr erhältlich
Erfahren Sie mehr über die Vorteile, die ein Emprove® Programm-Abonnement bieten kann
Warum sind diese Dokumente nicht verfügbar?
Emprove® Dossiers enthalten Informationen zur Unterstützung von Zulassungs- und Risikobeurteilungsprozessen von Pharmaherstellern und enthalten vertrauliche Daten. Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung, kontaktieren sie uns wenn Sie Zugang erhalten möchten.