KMP4G3TTT1
Milligard® PES 1.2/0.45 μm, Opticap® T-line 30 capsule
inlet and outlet for 1.5 in. (Sanitary Flange ), sterilization compatible with autoclavable
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
polyester support
polyethersulfone membrane (Hydrophilic (PES))
polypropylene housing (Gamma Stable)
silicone O-ring
Qualitätsniveau
Kompatibilität mit Sterilisationsverfahren
autoclavable compatible
gamma compatible
Produktlinie
Opticap®
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Methode(n)
prefiltration: suitable
L × B
83.9 cm (32.6 in.) × 8.9 cm (3.5 in.)
Filtrationsfläche
1.8 m2 (19.4 ft2)
Matrix
Milligard® PES
pore size
1.2/0.45 μm pore size
Fitting
inlet and outlet for 1.5 in. (Sanitary Flange )
Allgemeine Beschreibung
Milligard® PES filters are supported by the Emprove® Program which consolidates product specific testing, quality and regulatory information to simplify compliance needs.
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Verpackung
Sonstige Hinweise
Organism Retention: Microorganism
Mode of Action: Filtration (size exclusion)
Application: BioProcessing
Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
Instructions for Use: Please refer to Opticap® Small Scale 300 Capsule, XL, XLT and T-line Capsules User Guide
Storage Statement: Store in dry location
Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Ähnliches Produkt
Was ist das Emprove® Programm?
Das Emprove® Programm stellt umfassende und eingehende Dokumentation zu unseren Filtern, Einwegkomponenten, pharmazeutischen Rohstoffen und Ausgangsstoffen bereit.
Kostenlos - Anmelden zum Herunterladen
Kostenlos - Anmelden zum Herunterladen
Im Abonnement oder gegen Gebühr erhältlich
Im Abonnement oder gegen Gebühr erhältlich