JM-1L-BK
Anti-B (Klon LB-2), FFMU
Anti-B from the clone LB-2, Murine IgM, Intermediate for further manufacturing use
Synonym(e):
Anti-B (clone LB-2), FFMU
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
unpurified
Klon
LB-2, monoclonal
Form
liquid
Verpackung
pack of 1 L
Konzentration
3-15 mg/mL protein (Total Protein Range)
Methode(n)
agglutination assay: suitable
pH-Wert
6.7-7.7
Isotyp
IgM
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Zum Formulieren von Anti-B- oder Anti-A+B-Blutgruppenbestimmungsreagenzien oder -geräten.
Dieser Antikörper reagiert stark mit allen gängigen Formen des B-Antigens. Er hat den Vorteil, keine unmodifizierten oder enzymbehandelten A- oder O-Erythrozyten oder A<sub>1</sub>-Erythrozyten mit dem „erworbenes B“-Antigen zu agglutinieren.
Enthält 0,1 % (w/v) Natriumazid; Haltbarkeit: 24 Monate ab dem Filtrationsdatum.
Durch die US FDA unter einer geteilten Fertigungsvereinbarung lizensiert.
Anwendung
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable