JL-1L-BK
Anti-Jka (Klon MS-15), FFMU
Anti-Jka from the clone MS-15, Human IgM, Intermediate for further manufacturing use
Synonym(e):
Anti-Jka (clone MS-15), FFMU
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human
Qualitätsniveau
Antikörperform
unpurified
Klon
MS-15, monoclonal
Form
liquid
Verpackung
pack of 1 L
Konzentration
6-23 mg/mL protein (Total Protein Range)
Methode(n)
agglutination assay: suitable
pH-Wert
7.0-7.4
Isotyp
IgM
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Zum Formulieren von Anti-Jka-Blutgruppenbestimmungsreagenzien oder -geräten.
Enthält 0,1 % (w/v) Natriumazid; Haltbarkeit: 24 Monate ab dem Filtrationsdatum.
Durch die US FDA unter einer geteilten Fertigungsvereinbarung lizensiert.
Anwendung
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1