Dokumente
HX0300
Supelco
Hexane, mixture of isomers
≥98% (total hexane isomers + methylcyclopentane)
Synonym(e):
Hexanes
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H14
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
86.18
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12191502
EG-Index-Nummer:
203-777-6
product name
Hexanes, 98%, Practical
Dampfdruck
160 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (total hexane isomers + methylcyclopentane)
Form
liquid
Farbe
APHA: ≤20
bp
69 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-94.3 °C
Übergangstemp.
flash point -22 °C
Löslichkeit
0.0095 g/L
Dichte
0.66 g/cm3 at 20 °C
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
room temp
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
InChIKey
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Practical
Hinweis zur Analyse
Assay (n-hexane): Report%
Assay (total hexane isomers + methylcyclopentane): 98% min
Color (APHA): 20 max
Form: Clear liquid
Infrared Spectrum: Conforms
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-7.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-22 °C - closed cup