Fortfahren mit
HTBP02500
Polycarbonat-Membranfilter, Porengröße 0,4 μm
greener alternative
Umweltfreundlichere Alternative
Isopore, filter diam. 25 mm, hydrophilic, brown
Synonym(e):
Isopore Membranfilter
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
40161507
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32031602
Pore size:
0.4 μm pore size, 5-20 % porosity
Material:
brown filter, plain filter, polycarbonate membrane
Feature:
hydrophilic
Diam.:
25 mm
Sterility:
non-sterile
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
brown filter, plain filter, polycarbonate membrane
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Isopore, Millipore
sustainability
Greener Alternative Product
parameter
140 °C max. temp., 18 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi), ~49 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results)
diam.
25 mm
filter diam.
25 mm
thickness
25 μm
gravimetric extractables
<1%
color
brown
refractive index
n/D 1.6
matrix
Isopore
pore size
0.4 μm pore size, 5-20 % porosity
bubble point
≥2.9 bar, air with water at 23 °C
greener alternative category
shipped in
ambient
General description
Die Isopore Membran ist ein Kernspurfilter aus Polycarbonat, der für alle Anwendungen empfohlen wird, bei denen die Probe auf der Membranoberfläche analysiert wird. Die Isopore Membran bietet deutliche Vorteile für die Analyse luftübertragener Verunreinigungen und anderer Partikel mithilfe eines optischen oder elektronischen Mikroskops. Die Isopore Membran besteht aus einem Polycarbonatfilm, der eine glatte, glasartige Oberfläche zur besseren Probenuntersuchung aufweist. Der spezielle Herstellungsprozess der Membran gewährleistet einen präzisen Porendurchmesser und eine einheitliche Porengröße für die genaue Separation der Proben auf Größenbasis. Filter von gleichem Gewicht sind aufgrund des geringen, gleichmäßigen Teer- und Aschegewichts normalerweise nicht erforderlich.
Eigenschaften & Vorteile:
•Die Membranstruktur hält Teilchen auf der Oberfläche zurück und vereinfacht dadurch die Zählung und Analyse
•Isopore Membranen färben nicht, wodurch Hintergrundstörungen reduziert werden
•Nicht-hygroskopisches Material verkürzt die Trocknungs- und Probenanalysezeit
•Lichtdurchlässiges Material erfordert keine Klärung vor der Durchlichtmikroskopie; auch in brauner Ausführung erhältlich
Anwendungen:
Luftüberwachung, Epifluoreszenzmikroskopie, Chemotaxis-Assays
Filtercode: HTBP
Filtertyp: Siebfilter
Wir möchten Ihnen umweltverträglichere Alternativprodukte für nachhaltigere Forschungslösungen anbieten. Die inneren & äußeren Boxen mit den Membranscheiben bestehen aus biozirkulärem Material, das auf der Grundlage des ISCC-Massenbilanzierungsverfahrens verwendet wird. Weitere Informationen finden Sie hier .
Application
  • Fluoreszenzmikroskopie
  • Partikelüberwachung
  • Überwachung der Luftqualität
  • Analyse auf Mikroplastik
  • Analyse auf Mikroplastik für Wasserqualitätsbestimmung
Legal Information
ISOPORE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Nach dem Autoklavieren kann die Flussrate ggf. reduziert sein.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
HTBP01300HTBP04700GTBP04700
description
Isopore, filter diam. 25 mm, hydrophilic, brown
description
Isopore, filter diam. 13 mm, hydrophilic, brown
description
Isopore, filter diam. 47 mm, hydrophilic, brown
description
Isopore, filter diam. 47 mm, hydrophilic, brown
parameter
140 °C max. temp., ~49 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results), 18 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi)
parameter
140 °C max. temp., 18 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi), ~49 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results)
parameter
18 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi), 140 °C max. temp., ~49 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results)
parameter
140 °C max. temp., 6 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi), ~16 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results)
pore size
5-20 % porosity, 0.4 μm pore size
pore size
5-20 % porosity, 0.4 μm pore size
pore size
5-20 % porosity, 0.4 μm pore size
pore size
0.22 μm pore size, 5-20 % porosity
diam.
25 mm
diam.
13 mm
diam.
47 mm
diam.
47 mm
manufacturer/tradename
Millipore, Isopore
manufacturer/tradename
Isopore, Millipore
manufacturer/tradename
Millipore, Isopore
manufacturer/tradename
Isopore, Millipore
material
plain filter, brown filter, polycarbonate membrane
material
brown filter, polycarbonate membrane, plain filter
material
plain filter, brown filter, polycarbonate membrane
material
polycarbonate membrane, plain filter, brown filter
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)