Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
material
brown filter, plain filter, polycarbonate membrane
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Isopore™, Millipore
parameter
140 °C max. temp., 18 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi), ~49 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results)
diam.
47 mm
filter diam.
47 mm
thickness
25 μm
gravimetric extractables
<1%
color
brown
refractive index
n/D 1.6
matrix
Isopore™
pore size
0.4 μm pore size, 5-20 % porosity
bubble point
≥2.9 bar, air with water at 23 °C
shipped in
ambient
General description
Eigenschaften und Vorteile:
•Die Membranstruktur hält Teilchen auf der Oberfläche zurück und vereinfacht dadurch die Zählung und Analyse
•Isopore Membranen färben nicht, wodurch Hintergrundstörungen reduziert werden
•Nicht-hygroskopisches Material verkürzt die Trocknungs- und Probenanalysezeit
•Lichtdurchlässiges Material erfordert keine Klärung vor der Durchlichtmikroskopie; auch in brauner Ausführung erhältlich
Anwendungen:
Luftüberwachung, Epifluoreszenzmikroskopie, Chemotaxis-Assays
Application
- Fluoreszenzmikroskopie
- Partikelüberwachung
- Überwachung der Luftqualität
- Analyse auf Mikroplastik
- Mikroplastikanalyse für Wasserqualitätsbestimmung
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description Isopore™, filter diam. 47 mm, hydrophilic, brown | description Isopore™, filter diam. 47 mm, hydrophilic, brown | description Isopore™, filter diam. 25 mm, hydrophilic, brown | description Isopore™, filter diam. 13 mm, hydrophilic, brown |
| manufacturer/tradename Isopore™, Millipore | manufacturer/tradename Isopore™, Millipore | manufacturer/tradename Millipore, Isopore™ | manufacturer/tradename Isopore™, Millipore |
| parameter 140 °C max. temp., ~49 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results), 18 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi) | parameter 140 °C max. temp., ~16 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results), 6 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi) | parameter 6 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi), 140 °C max. temp., ~16 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results) | parameter 140 °C max. temp., ~16 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results), 6 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi) |
| diam. 47 mm | diam. 47 mm | diam. 25 mm | diam. 13 mm |
| pore size 0.4 μm pore size, 5-20 % porosity | pore size 0.22 μm pore size, 5-20 % porosity | pore size 0.22 μm pore size, 5-20 % porosity | pore size 0.22 μm pore size, 5-20 % porosity |
| material polycarbonate membrane, plain filter, brown filter | material plain filter, polycarbonate membrane, brown filter | material polycarbonate membrane, plain filter, brown filter | material polycarbonate membrane, plain filter, brown filter |
| sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Polycarbonat-Membranfilter, Porengröße 0,4 μm
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?