Wichtige Dokumente
H0MMMUSAC
Millipore
Millidisk Inline-Filtergehäuse 40-Stack
Small-volume applications
About This Item
UNSPSC-Code:
40161525
eCl@ss:
32031603
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
316L stainless steel
silicone seal
Qualitätsniveau
Hersteller/Markenname
Millidisk®
Verfügbarkeit
available only in North America
Parameter
10 bar max. inlet pressure (145 psi)
Höhe
19.8 cm (7.8 in.)
Länge
19.8 cm (7.8 in.)
Breite Einlass bis Auslass
19.8 cm (7.8 in.)
Gewicht
2.7 kg (6 lb)
Fitting
3 in. base-dome connection O-ring (2-335)
1/4 in. drain/vent hose barb
1 in. gauge port sanitary flange
1 in. inlet/outlet sanitary flange
Kartuschencode
Code M (2-118; O-rings)
Kompatibilität
for use with One 2-inch or 4-inch Code M Cartridge Filter
Allgemeine Beschreibung
Konfiguration: Inline
Anwendung
Kleinvolumige Anwendungen
Leistungsmerkmale und Vorteile
Oberfläche, Außenseite: Hygienische Oberfläche Ra <0,8 µm (32 µin)
Oberfläche, benetzt: Fein elektropolierte hygienische Oberfläche, Ra <0,5 µm (20 µin)
Sonstige Hinweise
Halterung für Filtergehäuse: Kann auf quer verstrebten steifen Rohrverbindungen montiert werden
Rechtliche Hinweise
MILLIDISK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany