Merck
HCP2MAG-62K-PX23
Millipore
MILLIPLEX® Human-Zytokin/Chemokin magnetischer Bead-Panel II – 23-fach vorgemischt – Multiplex-Assay für die Immunologie
Simultaneously analyze multiple cytokine and chemokine biomarkers with Bead-Based Multiplex Assays using the Luminex technology, in mouse serum, plasma and cell culture samples.
About This Item
UNSPSC-Code:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.47
Qualitätsniveau
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Milliplex®
assay range
accuracy: 81-110%
sensitivity: 0.4-55.8 pg/mL
standard curve range: 1.0-100,000 pg/mL
Methode(n)
multiplexing: suitable
Kompatibilität
configured for Premixed
Nachweisverfahren
fluorometric (Luminex xMAP)
Versandbedingung
wet ice
Allgemeine Beschreibung
„Zytokin“ ist die allgemeine Bezeichnung für eine vielfältige Gruppe von löslichen Proteinen und Peptiden, die unter normalen und pathologischen Bedingungen als Regulatoren fungieren, um die funktionellen Aktivitäten von unterschiedlichen Zellen und Gewebetypen zu modulieren. Darüber hinaus vermitteln diese Proteine direkte Interaktionen zwischen Zellen und regulieren Prozesse in der extrazellulären Umgebung. Zur Proteingruppe der Zytokine zählen Lymphokine, Interferone, Kolonie-stimulierende Faktoren und Chemokine. Die Zytokin- und Chemokin-Forschung spielt eine entscheidende Rolle, um ein besseres Verständnis des Immunsystems und seiner facettenreichen Reaktionen auf die meisten Antigene sowie unterschiedlicher Krankheitszustände, wie inflammatorischen Erkrankungen, allergische Reaktionen, Reizdarmsyndrom (RDS), Sepsis und Krebs, zu erlangen.
Der MILLIPLEX® Human-Zytokin/Chemokin-Panel II ermöglicht die Fokussierung auf das therapeutische Potenzial von Zytokinen und die Modulation der Zytokinexpression.
Die Luminex® xMAP® Plattform verwendet ein Immunoassay-Format mit magnetischen Beads für ideale Geschwindigkeit und Empfindlichkeit, um mehrere Analyten gleichzeitig zu quantifizieren, was die Produktivität erheblich erhöht und gleichzeitig wertvolles Probenvolumen spart.
Paneltyp: Zytokine/Chemokine
Spezifität
Kreuzreaktivität
Die Kreuzreaktivität zwischen den Antikörpern und allen anderen Analyten in diesem Panel ist nicht nachweisbar oder vernachlässigbar.
Anwendung
  • Analyten: 6Ckine, BCA-1, CTACK, ENA-78, Eotaxin-2, Eotaxin-3, I-309, IL-16, IL-20, IL-21, IL-23, IL-28A, IL-33, LIF, MCP-2, MCP-4, MIP-1δ, SCF, SDF-1A+β, TARC, TPO, TRAIL, TSLP
  • Empfohlene Probenarten: Serum, Plasma, Zellkulturüberstand
  • Empfohlene Probenverdünnung: unverdünnt
  • Assay-Laufzeit: Über Nacht oder 2-stündige primäre Inkubation. Für optimale Ergebnisse wird die Inkubation über Nacht empfohlen
  • Forschungskategorie: Entzündung und Immunologie
  • Forschungsunterkategorie: Fettleibigkeit, Stoffwechselerkrankungen, Entzündungs- und Autoimmunmechanismen
Verpackung
96-Well-Platte
Lagerung und Haltbarkeit
Die empfohlene Lagertemperatur für die Kitkomponenten ist 2–8 °C.
Sonstige Hinweise
Bitte kontaktieren Sie den Technischen Service für Informationen zur Verdünnungslinearität.
Rechtliche Hinweise
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Zielorgane
Respiratory Tract
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Holly Mansell et al.
American journal of nephrology, 41(2), 147-155 (2015-04-01)
The 7-year Major Adverse Cardiovascular Events Calculator (CRCRTR-MACE) predicts cardiovascular events (CVE) in renal transplant recipients (RTR), and thrombopoietin (TPO) is a humoral inflammatory factor implicated in cardiovascular disease (CVD). The aim of the study was to determine if circulating
Susan Louise Lindsay et al.
Stem cell reports, 6(5), 729-742 (2016-04-28)
Previously we reported that nestin-positive human mesenchymal stromal cells (MSCs) derived from the olfactory mucosa (OM) enhanced CNS myelination in vitro to a greater extent than bone-marrow-derived MSCs (BM-MSCs). miRNA-based fingerprinting revealed the two MSCs were 64% homologous, with 26 miRNAs
Sarah M Engle et al.
Clinical and experimental immunology (2022-01-13)
The pathogenesis of atopic dermatitis (AD) results from complex interactions between environmental factors, barrier defects, and immune dysregulation resulting in systemic inflammation. Therefore, we sought to characterize circulating inflammatory profiles in pediatric AD patients and identify potential signaling nodes which
Marion C Lanteri et al.
The Journal of infectious diseases, 211(10), 1585-1596 (2014-11-27)
An association between GB virus C (GBV-C) and improved outcomes of human immunodeficiency virus (HIV) infection has been reported in HIV-positive individuals with active GBV-C coinfection. This study provides insights into the immune mechanisms underlying the protective role of GBV-C
Mohamed El Behi et al.
Brain : a journal of neurology, 140(4), 967-980 (2017-03-24)
One major challenge in multiple sclerosis is to understand the cellular and molecular mechanisms leading to disease severity progression. The recently demonstrated correlation between disease severity and remyelination emphasizes the importance of identifying factors leading to a favourable outcome. Why