Fortfahren mit
GSTF04700
MF-Millipore Membranfilter, Triton-frei, 0,22 µm Porengröße
greener alternative
Umweltfreundlichere Alternative
MF-Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic, white, Triton-free
Synonym(e):
MCE-Membranfilter, Porengröße 0,22 μm
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
40161507
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32031602
Pore size:
0.22 μm pore size, 75 % porosity
Material:
mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter, white filter
Feature:
hydrophilic
Diam.:
47 mm
Sterility:
non-sterile
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
material
mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter, white filter
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
MF-Millipore, Millipore
sustainability
Greener Alternative Product
parameter
18 mL/min-cm2 water flow rate, 2 L/min-cm2 air flow rate, 75 °C max. temp.
diam.
47 mm
filter diam.
47 mm
thickness
150 μm
gravimetric extractables
<2%
color
white
refractive index
n/D 1.51
matrix
MF-Millipore
pore size
0.22 μm pore size, 75 % porosity
capacity
150 μg/cm2 binding capacity (protein)
bubble point
≥3.52 bar, air with water at 23 °C
greener alternative category
shipped in
ambient
General description
Need a custom membrane filter? Click here to request a custom membrane filter or unique and large package sizes that may not be available via our website.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which have been re-engineered to enable more sustainable research solutions. The inner & outer boxes containing the membrane discs are made from bio-circular material allocated using the ISCC mass balance approach. Click here for more information.
Application
  • Biological solutions
  • Cell contact
  • Very small volumes requiring surfactant-free surfaces
  • Isolation of virus-like particles in wastewater
  • Microplastics analysis grade water
  • Nucleic acid binding, including eDNA
Other Notes
Anwendungshinweise
  • Rückhaltung von Organismen: Mikroorganismen
  • Wirkungsweise: Filtration (Größenausschluss)
  • Anwendung: Allgemeine Laborfiltration
  • Verwendungszweck: Rückhaltung oder Entfernung von biologischen Verunreinigungen
  • Anwendungshinweise: Die Sterilfiltration von Flüssigkeiten durch eine Membran mit einer Porengröße von 0,2 μm (oder kleiner) entfernt biologische Verunreinigungen, einschließlich Bakterien, Schimmelpilzen und Hefen. Für die selektive Rückhaltung größerer biologischer Verunreinigungen können Flüssigkeiten durch Membranen mit Porengrößen von 0,45 μm (oder größer) gefiltert werden, um Mikroorganismen für die nachfolgende Kultivierung abzuscheiden.
  • Lagerung: An einem trockenen Ort fernab von Wärmequellen aufbewahren
  • Entsorgung: Entsorgung gemäß den geltenden lokalen, regionalen und nationalen Vorschriften
Legal Information
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Triton is a trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
GSTF09000GSWP01300GSTF14250
description
MF-Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic, white, Triton-free
description
MF-Millipore, filter diam. 90 mm, hydrophilic, white, Triton-free
description
MF-Millipore, filter diam. 13 mm, hydrophilic, white
description
MF-Millipore, filter diam. 142 mm, hydrophilic, white, Triton-free
parameter
18 mL/min-cm2 water flow rate, 75 °C max. temp., 2 L/min-cm2 air flow rate
parameter
18 mL/min-cm2 water flow rate, 2 L/min-cm2 air flow rate, 75 °C max. temp.
parameter
18 mL/min-cm2 water flow rate, 2 L/min-cm2 air flow rate, 75 °C max. temp.
parameter
18 mL/min-cm2 water flow rate, 2 L/min-cm2 air flow rate, 75 °C max. temp.
manufacturer/tradename
MF-Millipore
manufacturer/tradename
MF-Millipore
manufacturer/tradename
MF-Millipore
manufacturer/tradename
MF-Millipore
pore size
0.22 μm pore size, 75 % porosity
pore size
0.22 μm pore size, 75 % porosity
pore size
0.22 μm pore size, 75 % porosity
pore size
0.22 μm pore size, 75 % porosity
material
mixed cellulose esters (MCE) membrane, white filter, plain filter
material
mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter, white filter
material
mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter, white filter
material
mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter, white filter
sterility
non-sterile
sterility
-
sterility
non-sterile
sterility
-
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic
Still not finding the right product?
pictograms
Flame
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1
Lagerklasse
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)