Fortfahren mit
FX0450
Formic acid
90%, Technical
Synonym(e):
Methanoic Acid,Aminic Acid, Aminic Acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HCOOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
46.03
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1209246
NACRES:
NA.21
Assay:
≥90%
Form:
liquid
Grade:
technical grade
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Ameisensäure, Technical
grade
technical grade
Quality Segment
vapor density
1.6 (vs air)
vapor pressure
44.8 mmHg ( 20 °C)
assay
≥90%
form
liquid
autoignition temp.
1004 °F
expl. lim.
57 %
color
APHA: ≤20
refractive index
n20/D 1.370 (lit.)
bp
100-101 °C (lit.), 107 °C/1013 hPa
mp
8.2-8.4 °C (lit.)
transition temp
flash point 71 °C
density
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
OC=O
InChI
1S/CH2O2/c2-1-3/h1H,(H,2,3)
InChI key
BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay: 90% min
Color (APHA): 20 max
Form: Clear liquid
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
543804533002822254
description
Technical
description
98-100% for HPLC LiChropur
description
for LC-MS LiChropur
description
for synthesis
grade
technical grade
grade
-
grade
-
grade
synthesis grade
assay
≥90%
assay
≥98% (alkalimetric)
assay
≥98% (acidimetric)
assay
≥99% (acidimetric)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
storage temp.
room temp
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
2-30°C
vapor density
1.6 (vs air)
vapor density
1.6 (vs air)
vapor density
1.6 (vs air)
vapor density
1.6 (vs air)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ameisensäure
signalword
Danger
supp_hazards
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
flash_point_f
136.4 °F
flash_point_c
58 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
64-18-6
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)