FCMAB404PE
Milli-Mark® Anti-Tie2/TEK-PE Antibody, clone Ab33
clone Ab33, Milli-Mark®, from mouse
Synonym(e):
Tunica interna endothelial cell kinase, Tyrosine-protein kinase receptor TEK, Tyrosine-protein kinase receptor TIE-2, hTIE2, p140 TEK, CD202b
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
PE
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
Ab33, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Milli-Mark®
Methode(n)
flow cytometry: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TEK(7010)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Zelluläre Signaltransduktion
Wachstumsfaktoren & -rezeptoren
Qualität
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
HUVEC cells
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable