FCMAB214P
Milli-Mark® Anti-CD117 Antibody, c-kit-PE, clone 104D2
clone 104D2, Milli-Mark®, from mouse
Synonym(e):
Mast/stem cell growth factor receptor, SCFR, Tyrosine-protein kinase Kit, Proto-oncogene c-Kit
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
PE
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
104D2, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Milli-Mark®
Methode(n)
flow cytometry: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... KIT(3815)
mouse ... Kit(16590)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Entzündung & Immunologie
Immunoglobuline & Immunologie
Qualität
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
TF-1 cells
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable