Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Quality Segment
material
PVDF membrane, plain filter, white filter
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Durapore®, Millipore
sustainability
Greener Alternative Product
parameter
>6 mL/min-cm2 water flow rate, 85 °C max. temp., 9 L/min-cm2 air flow rate
diam.
13 mm
filter diam.
13 mm
thickness
125 μm
gravimetric extractables
0.5%
refractive index
n
matrix
Durapore®
pore size
0.65 μm pore size, 70 % porosity
capacity
4 μg/cm2 binding capacity (protein)
bubble point
≥1.10 bar, air with water at 23 °C
greener alternative category
shipped in
ambient
General description
Eigenschaften & Vorteile
- In verschiedenen Porengrößen (sowohl in hydrophilen als auch hydrophoben Varianten) für bedarfsgerechte Anwendungen erhältlich
- Durapore
Application
Other Notes
- Rückhaltung von Organismen: Mikroorganismen
- Wirkungsweise: Filtration (Größenausschluss)
- Anwendung: Allgemeine Laborfiltration
- Verwendungszweck: Rückhaltung oder Entfernung von biologischen Verunreinigungen
- Anwendungshinweise: Die Sterilfiltration von Flüssigkeiten durch eine Membran mit einer Porengröße von 0,2 μm (oder kleiner) entfernt biologische Verunreinigungen, einschließlich Bakterien, Schimmelpilze und Hefen. Für die selektive Rückhaltung größerer biologischer Verunreinigungen können Flüssigkeiten durch Membranen mit Porengrößen von 0,45 μm (oder größer) gefiltert werden, um Mikroorganismen für die nachfolgende Kultivierung abzuscheiden.
- Lagerung: An einem trockenen Ort aufbewahren
- Entsorgung: Entsorgung gemäß den geltenden lokalen, regionalen und nationalen Vorschriften
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description Durapore®, filter diam. 13 mm | description Durapore®, filter diam. 13 mm, hydrophilic | description Durapore®, filter diam. 90 mm, hydrophilic | description Durapore®, filter diam. 25 mm, hydrophilic |
| pore size 0.65 μm pore size, 70 % porosity | pore size 0.1 μm pore size, 70 % porosity | pore size 0.65 μm pore size, 70 % porosity | pore size 5.0 μm pore size, 70 % porosity |
| diam. 13 mm | diam. 13 mm | diam. 90 mm | diam. 25 mm |
| parameter >6 mL/min-cm2 water flow rate, 9 L/min-cm2 air flow rate, 85 °C max. temp. | parameter >0.33 mL/min-cm2 water flow rate, 0.15 L/min-cm2 air flow rate, 85 °C max. temp. | parameter >6 mL/min-cm2 water flow rate, 85 °C max. temp., 9 L/min-cm2 air flow rate | parameter >15.4 mL/min-cm2 water flow rate, 32 L/min-cm2 air flow rate, 85 °C max. temp. |
| manufacturer/tradename Durapore®, Millipore | manufacturer/tradename Durapore®, Millipore | manufacturer/tradename Durapore®, Millipore | manufacturer/tradename Durapore®, Millipore |
| material PVDF membrane, white filter, plain filter | material PVDF membrane, plain filter, white filter | material PVDF membrane, plain filter, white filter | material PVDF membrane, plain filter, white filter |
| feature hydrophilic | feature hydrophilic | feature hydrophilic | feature hydrophilic |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under PVDF-Membranfilter, Porengröße 0,65 μm
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?