Fortfahren mit
DVPP09050
PVDF-Membranfilter, Porengröße 0,65 μm
Durapore®, filter diam. 90 mm, hydrophilic
Synonym(e):
Durapore® hydrophile PVDF-Membran
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
40161507
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32031602
Pore size:
0.65 μm pore size, 70 % porosity
Material:
PVDF membrane, plain filter, white filter
Feature:
hydrophilic
Diam.:
90 mm
Sterility:
non-sterile
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
material
PVDF membrane, plain filter, white filter
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Durapore®, Millipore
parameter
>6 mL/min-cm2 water flow rate, 85 °C max. temp., 9 L/min-cm2 air flow rate
diam.
90 mm
filter diam.
90 mm
thickness
125 μm
gravimetric extractables
0.5%
refractive index
n/D 1.42
matrix
Durapore®
pore size
0.65 μm pore size, 70 % porosity
bubble point
≥1.10 bar, air with water at 23 °C
shipped in
ambient
General description
Durapore® Membranen bieten hohe Durchflussraten und einen hohen Durchsatz, nur wenige extrahierbare Bestandteile und eine hohe chemische Verträglichkeit. Hydrophile Durapore-Membranen binden wesentlich weniger Protein als Nylon-, Nitrocellulose- oder PTFE-Membranen.
Eigenschaften & Vorteile
- In verschiedenen Porengrößen (sowohl in hydrophilen als auch hydrophoben Varianten) für bedarfsgerechte Anwendungen erhältlich
- Durapore-Membranfilter haben eine sehr geringe Proteinbindung zur Minimierung der Wechselwirkungen mit der Probe und zur Maximierung der Ausbeute
Filtercode: DVPP
Filtertyp: Siebfilter
Application
Klärende Filtration von biologischen Lösungen
Other Notes
Anwendungshinweise
  • Rückhaltung von Organismen: Mikroorganismen
  • Wirkungsweise: Filtration (Größenausschluss)
  • Anwendung: Allgemeine Laborfiltration
  • Verwendungszweck: Rückhaltung oder Entfernung von biologischen Verunreinigungen
  • Anwendungshinweise: Die Sterilfiltration von Flüssigkeiten durch eine Membran mit einer Porengröße von 0,2 μm (oder kleiner) entfernt biologische Verunreinigungen, einschließlich Bakterien, Schimmelpilzen und Hefen. Für die selektive Rückhaltung größerer biologischer Verunreinigungen können Flüssigkeiten durch Membranen mit Porengrößen von 0,45 μm (oder größer) gefiltert werden, um Mikroorganismen für die nachfolgende Kultivierung abzuscheiden.
  • Lagerung: An einem trockenen Ort aufbewahren
  • Entsorgung: Entsorgung gemäß den geltenden lokalen, regionalen und nationalen Vorschriften
Legal Information
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
VVLP01300DVPP01300SVLP02500
parameter
>6 mL/min-cm2 water flow rate, 9 L/min-cm2 air flow rate, 85 °C max. temp.
parameter
>0.33 mL/min-cm2 water flow rate, 0.15 L/min-cm2 air flow rate, 85 °C max. temp.
parameter
>6 mL/min-cm2 water flow rate, 85 °C max. temp., 9 L/min-cm2 air flow rate
parameter
>15.4 mL/min-cm2 water flow rate, 32 L/min-cm2 air flow rate, 85 °C max. temp.
pore size
0.65 μm pore size, 70 % porosity
pore size
0.1 μm pore size, 70 % porosity
pore size
0.65 μm pore size, 70 % porosity
pore size
5.0 μm pore size, 70 % porosity
manufacturer/tradename
Durapore®, Millipore
manufacturer/tradename
Durapore®, Millipore
manufacturer/tradename
Durapore®, Millipore
manufacturer/tradename
Durapore®, Millipore
material
PVDF membrane, white filter, plain filter
material
PVDF membrane, plain filter, white filter
material
PVDF membrane, plain filter, white filter
material
PVDF membrane, plain filter, white filter
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic
thickness
125 μm
thickness
125 μm
thickness
125 μm
thickness
160 μm
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
127-19-5
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)