CBL304
Anti-Serum Amyloid P Antibody, clone 5.4A
clone 5.4A, Chemicon®, from mouse
Synonym(e):
Component P
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
5.4A, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
ELISA: suitable
Isotyp
IgG1
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... APCS(325)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
FUSION PARTNER: NS1 myeloma cell line
Immunogen
Anwendung
Neurowissenschaft
Neurodegenerative Krankheiten
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1