CAX2-MBC20
CellASIC ONIX2 Verteiler, Grundeinheit (ohne Temperaturregelung)
The CellASIC ONIX2 Manifold Basic seals to the CellASIC ONIX plates and delivers a defined gas environment to the cell culture region.
Synonym(e):
CellASIC Manifold, Manifold for CellASIC, ONIX2 Manifold Basic
About This Item
Empfohlene Produkte
Hersteller/Markenname
CellASIC® ONIX
Versandbedingung
ambient
Anwendung
Zellkultur
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Der Verteiler dient zum Abdichten der mikrofluidischen Platte über einen Vakuummechanismus, der mit nur einer Berührung justiert werden kann
- Hohe Präzision bei sehr geringen Volumina dank des druckbetriebenen Flüssigkeitsdurchflusses zu den Zellkammern
- Verhindert Kontaminierungen zwischen dem Durchflusssystem und den biologischen Lösungen
- Verteiler mit flachem Profil lassen sich leicht an die Mikroskoptische von inversen Mikroskopen anpassen
Verwandter Inhalt
Convert your microscope to a live cell imaging system – the CellASIC® ONIX2 system allows precise manipulation of the cell culture environment for dynamic live cell imaging and analysis using mammalian, yeast, and bacterial cells.