Merck
BX1795
Supelco
sec-Butyl Alcohol
Synonym(e):
2-Butanol
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH2CH(OH)CH3
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352104
EG-Index-Nummer:
201-158-5
Assay:
≥98% (GC)
bp:
99-102 °C/1013 hPa
Dampfdruck:
16.5 hPa ( 20 °C)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Dampfdruck
16.5 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (GC)
Form
liquid
Farbe
APHA: ≤20
pH-Wert
7 (20 °C)
bp
99-102 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-115 °C
Übergangstemp.
flash point 24 °C
Löslichkeit
125 g/L
Dichte
0.81 g/cm3 at 20 °C
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
room temp
SMILES String
OC(CC)C
InChI
1S/C4H10O/c1-3-4(2)5/h4-5H,3H2,1-2H3
InChIKey
BTANRVKWQNVYAZ-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Assay (GC): 98.0% min
Color (APHA): 20 max
Form: Clear liquid
Infrared Spectrum: Conforms to standard
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
80.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
27 °C - closed cup