BI0158
Activator Reagent 0.5M ETT in Acetonitrile
0.5M ETT in Acetonitrile
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
200
300
Produktlinie
Novabiochem®
Form
liquid
Eignung der Reaktion
reaction type: Coupling Reactions
reagent type: catalyst
Übergangstemp.
flash point 5.6 °C
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-30°C
Verwandte Kategorien
Anwendung
Hinweis zur Analyse
ETT [5-(Ethylthio)-1H-tetrazole] Molarity: 0.48-0.52M
Form: Clear liquid
Water (H2O): 60ppm max
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
42.1 °F
Flammpunkt (°C)
5.6 °C