Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
4 x 2.5 L | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 1.310,00 |
Über diesen Artikel
type
for DNA synthesis
Quality Segment
product line
Proligo Reagents
packaging
pkg of 4 × 2.5 L L0302511-04
concentration
39-43 g/L (titration)
impurities
≤30 ppm water content (Karl Fischer)
color
clear
SMILES string
CCSc1nnn[nH]1
InChI
1S/C3H6N4S/c1-2-8-3-4-6-7-5-3/h2H2,1H3,(H,4,5,6,7)
InChI key
GONFBOIJNUKKST-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description - | description 0.25 M in acetonitrile | description 0.25M | description 0.25 M, configured for PerkinElmer, configured for Polygen, configured for MerMade, configured for ABI 3900 |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - |
| impurities ≤30 ppm water content (Karl Fischer) | impurities <0.002% water | impurities ≤30 ppm water content (Karl Fischer) | impurities ≤30 ppm water content (Karl Fischer) |
| concentration 39-43 g/L (titration) | concentration 0.25 M in acetonitrile | concentration 32-35 g/L (titration) | concentration 32-35 g/L (ETT content, titration) |
| product line Proligo Reagents | product line Proligo Reagents | product line Proligo Reagents | product line Proligo Reagents |
| color clear | color - | color - | color clear |
| packaging pkg of 4 × 2.5 L L0302511-04 | packaging - | packaging - | packaging - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under ETT-Aktivator
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
flash_point_f
35.6 °F
flash_point_c
2 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
75-05-8
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?