Merck
AX1270
Supelco
Ammonium Chloride
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Synonym(e):
Ammonium Chloride
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
H4ClN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
53.49
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352301
EG-Index-Nummer:
235-186-4
Assay:
≥99.5% (silver nitrate titration)
Form:
crystals
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Agentur
meets USP/NF
Qualitätsniveau
Dampfdruck
1.3 hPa ( 30 °C)
Assay
≥99.5% (silver nitrate titration)
Form
crystals
Verunreinigungen
≤0.005% Insoluble matter
Glührückstand
≤0.01%
pH-Wert
4.7 (25 °C, 200 g/L in H2O, External MSDS)
mp (Schmelzpunkt)
338 °C (sublimed; External MSDS)
Anionenspuren
phosphate (PO43-): ≤2 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.002%
Kationenspuren
Ca: ≤0.001%
Fe: ≤2 ppm
Mg: ≤5 ppm
heavy metals: ≤5 ppm
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
room temp
SMILES String
Cl[NH4]
InChI
1S/ClH.H3N/h1H;1H3
InChIKey
NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Hinweis zur Analyse
Assay (argentometric)99.5% minCalcium (Ca)0.001% maxFormWhite crystalsHeavy Metals (by ICP-OES)5ppm maxIdentificationTo pass testInsoluble matter0.005% maxIron (Fe)2ppm maxMagnesium (Mg)5ppm maxPhosphate (PO4)2ppm maxResidue after ignition0.01% maxSulfate (SO4)0.002% maxpH of a 5% solution at 25°C4.5-5.5
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)