Wichtige Dokumente
ASMUVLPA1
Milli-Q
ech2o® ASM-Lampe
Protects stored water against biofilm buildup in Milli-Q® IQ/IX storage tanks
Größe auswählen
1 EACH
€ 415,00
€ 415,00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EACH
€ 415,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41104200
NACRES:
NB.33
€ 415,00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
mercury-free UV LED
Verpackung
pkg of 1 unit
Hersteller/Markenname
ech2o®
Parameter
265 nm (wavelength)
Kompatibilität
for use with Milli-Q® IQ 7003
for use with Milli-Q® IQ 7005
for use with Milli-Q® IQ 7010
for use with Milli-Q® IQ 7015
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Die ech2o® ASM-Lampe schützt die Integrität des gespeicherten Wassers durch eine regelmäßige Bestrahlung mit bakterizidem UV-Licht. Diese ech2o® ASM-Lampe ist eine quecksilberfreie UV-LED (265 nm), die Bakterienwachstum und Biofilmbildung an den der Innenfläche des Milli-Q® IQ/IX Lagertanks verhindert.
Anwendung
Sie verhindert die Bildung von Biofilm und Proliferation von Bakterien in dem Lagertank.
Rechtliche Hinweise
ECH2O is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany