Dokumente
AP136C
Sigma-Aldrich
Anti-Ratten-IgG-Antikörper der Ziege, Cy3-Konjugat
Chemicon®, from goat
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.46
Biologische Quelle
goat
Qualitätsniveau
Konjugat
CY3 conjugate
Antikörperform
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
secondary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
rat
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
immunofluorescence: suitable
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Verwandte Kategorien
Anwendung
Der Anti-Ratten-IgG-Antikörper der Ziege, Cy3-Konjugat, weist die Konzentration von Ratten-IgG nach und wurde für die Verwendung in IF publiziert und validiert.
Forschungskategorie
Sekundär- & Kontrollantikörper
Forschungsunterkategorie
Gesamt-Immunglobulin-Sekundärantikörper
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Not finding the right product?  
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
SOX2 targets fibronectin 1 to promote cell migration and invasion in ovarian cancer: new molecular leads for therapeutic intervention.
Lou, X; Han, X; Jin, C; Tian, W; Yu, W; Ding, D; Cheng, L; Huang, B; Jiang, H; Lin, B
Omics : A Journal of Integrative Biology null
Swati Mishra et al.
Scientific reports, 12(1), 19127-19127 (2022-11-10)
Type 1 diabetes (T1D) occurs as a consequence of the autoimmune destruction of insulin-producing pancreatic beta (β) cells and commonly presents with insulin deficiency and unregulated glycemic control. Despite improvements in the medical management of T1D, life-threatening complications are still common.
Arlette A Haidar-Montes et al.
Animals : an open access journal from MDPI, 14(15) (2024-08-10)
Adipose-derived stem cells (ADSCs) hold promise for tendon repair, even if their tenogenic plasticity and underlying mechanisms remain only partially understood, particularly in cells derived from the ovine animal model. This study aimed to characterize oADSCs during in vitro expansion
Mostafa A Aboouf et al.
Scientific reports, 13(1), 7530-7530 (2023-05-10)
Myoglobin (MB) is expressed in different cancer types and may act as a tumor suppressor in breast cancer. The mechanisms by which basal MB expression level impacts murine mammary tumorigenesis are unclear. We investigated how MB expression in breast cancer
Jianying Zhang et al.
Cell and tissue research, 384(2), 367-387 (2021-01-27)
This study aimed to characterize porcine Achilles tendon (PAT) in terms of its structural components, vascularity, and resident tendon cells. We found that PAT is composed of a paratenon sheath, a core of fascicles, and an endotenon/interfascicular matrix (IFM) that