Merck
AN1204700
Millipore
Polypropylen-Membranfilter, Porengröße 1,2 μm
Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophobic
Synonym(e):
Polypropylen-Vorfilter, hydrophob, 1,2 µm, 47 mm
About This Item
UNSPSC-Code:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
plain filter
polypropylene membrane
white filter
Beschreibung
This is a 1.2 µm pore size polypropylene prefilter constructed of 100% virgin polypropylene media. This filter is ideally suited for general clarifying & prefiltration applications including solvents, deionized water & bioburden reduction.
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
hydrophobic
Hersteller/Markenname
Millipore
Parameter
5 bar max. differential pressure (75 psid)
90 °C max. temp.
Filterdurchm.
47 mm
Dicke
150 μm
Porengröße
1.2 μm pore size
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Filtercode: AN12
Filtertyp: Tiefenfilter
Millipore-Polypropylenfilter werden aus 100 % reinem Polypropylen hergestellt. Sie eignen sich ideal für allgemeine Klärungs- und Vorfiltrationsanwendungen, einschließlich Lösungsmittel, entionisiertes Wasser und Maßnahmen zur Keimreduzierung. Sie bieten auch eine breite thermische Kompatibilität.
Die Vorfilter bieten eine hohe Partikelretention, eine hohe Schmutzaufnahmekapazität und einen geringen Druckabfall. Sie sind für die Filtration von organischen Lösungsmitteln konzipiert, können aber auch – nach entsprechender Benetzung mit Alkohol – für die Filtration von wässrigen Lösungen eingesetzt werden.
Merkmale und Vorteile:
•Kompatibel mit aggressiven Lösungsmitteln
•Vorfilter haben eine hohe Schmutzaufnahmekapazität
Anwendungen:
Allgemeine Vorfiltration und Klärung, geeignet für organische Lösungsmittel
Anwendung
  • Klärfiltration von wässrigen Lösungen
  • Vorfiltration von vorgelagerten Membranfiltern mit einer Porengröße von 0,5–2,0 µm
Sonstige Hinweise
Anwendungshinweise
  • Rückhaltung von Organismen: Mikroorganismen
  • Wirkungsweise: Filtration (Größenausschluss)
  • Anwendung: Allgemeine Laborfiltration
  • Verwendungszweck: Rückhaltung oder Entfernung von biologischen Verunreinigungen
  • Anwendungshinweise: Die Sterilfiltration von Flüssigkeiten durch eine Membran mit einer Porengröße von 0,2 μm (oder kleiner) entfernt biologische Verunreinigungen, einschließlich Bakterien, Schimmelpilzen und Hefen. Für die selektive Rückhaltung größerer biologischer Verunreinigungen können Flüssigkeiten durch Membranen mit Porengrößen von 0,45 μm (oder größer) gefiltert werden, um Mikroorganismen für die nachfolgende Kultivierung abzuscheiden.
  • Lagerung: An einem trockenen Ort aufbewahren
  • Entsorgung: Entsorgung gemäß den geltenden lokalen, regionalen und nationalen Vorschriften
Questions
  1. What's the porosity of this product?
    1 answer
    1. The porosity rating is 35%. For polypropylene prefilters, the pore size range is 0.6-30 microns. For polypropylene net prefilters, the range is 25-80 microns.