Wichtige Dokumente
AGX805
Sigma-Aldrich
Rekombinantes 2019-nCoV-Nukleokapsid-Antigen, volle Länge (Ag-5)
recombinant, expressed in E. coli, suitable for ELISA
Synonym(e):
SARS-CoV, SARS-CoV-2
About This Item
UNSPSC-Code:
12352202
NACRES:
NA.26
Rekombinant
expressed in E. coli
Qualitätsniveau
Form
liquid
Methode(n)
ELISA: suitable
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Angaben zum Gen
SARS coronavirus ... N(43740575)
Allgemeine Beschreibung
Dieses rekombinante E. coli-Protein, Katalognr. AGX805 ist zur Verwendung in ELISA geprüft.
Spezifität
SARS-CoV-2
Zielbeschreibung
Die Coronavirus-Erkrankung 2019 (COVID-19) ist eine Infektionskrankheit, die durch den Virusstamm schweres akutes respiratorisches Syndrom Coronavirus 2 (SARS-CoV-2), ein Virus, das eng mit dem SARS-Virus verwandt ist, ausgelöst wird. Ein SARS-CoV-2-Nukleokapsid-Antigen kann zur Unterstützung des Nachweises von SARS-CoV-2 (COVID-19, 2019-nCoV) verwendet werden.
Physikalische Form
Aufgereinigt
Säulenaufreinigung
Aufgereinigtes Protein in 25 mmol/l Tris-HCl ohne Konservierungsmittel, pH-Wert 8,0.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei -20 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar. Empfehlungen zur Handhabung: Das Fläschchen nach Empfang und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren und die Lösung vorsichtig mischen. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable