ABT174
Anti-LGN Antibody
serum, from rabbit
Synonym(e):
G-protein-signaling modulator 2, Mosaic protein LGN, LGN
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
serum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
mouse, rat
Methode(n)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
mouse ... Gpsm2(76123)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Zellstruktur
Cytoskelett
Qualität
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected LGN in rat E16 heart tissue lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Hinweis zur Analyse
Heart tissue lysate
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1